Få mere at vide
Descrizione
Fisherbrand™ Engangskuvetter fås i valg af polystyren eller methacrylat. Vælg polystyrenkuvetter til analyser i synligt spektralområde (340 til 750 nm); for nøjagtighed i hele UV/Vis-området (285 til 750 nm), vælg kuvetter lavet af en overlegen kvalitet af methacrylat.
- Engangskuvetter på 10 mm vejlængde designet til synlige og UV/Vis-analyser
- Klare firesidede kuvetter er ideelle til fluorimetri og nefelometri samt spektrofotometri
- Nedskaler assayvolumen og spar på reagenser ved at bruge semi-mikrocuvetter med en kapacitet på 1,5 ml
- Indstøbt pil angiver transmissionsretningen på standard- og semi-mikrocuvetter, der hjælper med —at sikre ensartethed
- Hver etui indeholder kuvetter med samme formaftryksnummer, der —sikrer præcision mellem —prøverne, der er standardafvigelse<± 0,005 slukningsenheder mellem kuvetter
Order Info
Pakket 100 kuvetter pr. stabelbar bakke; fem bakker til en sag. Udvendige mål: 0,47L x 0,47W x 1,77 tommer. H (12 x 12 x 45 mm).
Specifica
Specifica
| Type | Semi-mikrocelle |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Materiale | Methacrylat |
| Længde (metrisk) | 12mm |
| Mængde | 500 kuffert |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 285 til 750 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometre, fluorometre, nefelometre |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.