Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangskuvetter
Artikelnummer. 11682599 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
4,5 ml
Type:
Kuvette
Semi-mikrocelle
Standard kuvette
Materiale:
Methacrylat
PMMA
Polystyren
Bølgelængdeområde:
285 til 750 nm
340 til 750 nm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Materiale Bølgelængdeområde Pakningsstørrelse
11682599 4,5 ml Standard kuvette Polystyren 340 til 750 nm Pakke med 500
11954395 4,5 ml Kuvette Polystyren 340 til 750 nm Pakke med 500
11944385 4,5 ml Standard kuvette PMMA 285 til 750 nm Pakke med 500
11924405 4,5 ml Kuvette PMMA 285 til 750 nm Pakke med 500
11602609 1,5 ml Semi-mikrocelle Polystyren 340 til 750 nm Pakke med 500
11904385 1,5 ml Semi-mikrocelle Methacrylat 285 til 750 nm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11682599
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem polystyren eller methacrylat
Fisherbrand™ Engangskuvetter fås i valg af polystyren eller methacrylat. Vælg polystyrenkuvetter til analyser i synligt spektralområde (340 til 750 nm); for nøjagtighed i hele UV/Vis-området (285 til 750 nm), vælg kuvetter lavet af en overlegen kvalitet af methacrylat.
  • Engangskuvetter på 10 mm vejlængde designet til synlige og UV/Vis-analyser
  • Klare firesidede kuvetter er ideelle til fluorimetri og nefelometri samt spektrofotometri
  • Nedskaler assayvolumen og spar på reagenser ved at bruge semi-mikrocuvetter med en kapacitet på 1,5 ml
  • Indstøbt pil angiver transmissionsretningen på standard- og semi-mikrocuvetter, der hjælper med —at sikre ensartethed
  • Hver etui indeholder kuvetter med samme formaftryksnummer, der —sikrer præcision mellem —prøverne, der er standardafvigelse<± 0,005 slukningsenheder mellem kuvetter
Ordreinfo
Pakket 100 kuvetter pr. stabelbar bakke; fem bakker til en sag. Udvendige mål: 0,47L x 0,47W x 1,77 tommer. H (12 x 12 x 45 mm).
Tekniske data
Type Standard kuvette
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 4,5 ml
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 12mm
Mængde 500 kuffert
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 750 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, fluorometre, nefelometre
Bredde (metrisk) 12 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometri