Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med gevindende
Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
36 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Etikettype:
Ingen
Markeringspunkt
Markeringssted
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Pakke med 500
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ASTM E438, Type I, Class B |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med | For tissue culture work and general bacteriological use |
| Etikettype | Markeringspunkt |
| Emballage | Tray |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur