Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med gevindende
Artikelnummer. 11567423 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
36 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Etikettype:
Ingen
Markering af sted
Markeringssted
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Etikettype Trådstørrelse unitSize
11567423 8 ml 100 mm Ingen 13-415 Pakke med 1000
11577423 20 ml 150 mm Ingen 15-415 Pakke med 1000
11587423 30 ml 150 mm Ingen 18-415 Pakke med 500
11527423 16 ml 125 mm Markeringssted 15-415 Pakke med 1000
11537423 20 ml 150 mm Markeringssted 15-415 Pakke med 1000
12327279 12 ml 100 mm Markering af sted 15-415 Pakke med 1000
11557423 36 ml 150 mm Markeringssted 18-415 Pakke med 500
11587413 8 ml 100 mm Markeringssted 13-415 Pakke med 1000
11547423 25 ml 125 mm Markeringssted 18-415 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11567423
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås med eller uden markeringsplet
  • Rund bund
  • Uden kasketter
Ordreinfo
Leveres i krympeindpakkede hyldebakker á 500 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse B
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug
Etikettype Ingen
Emballage Bakke
Trådstørrelse 13-415
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Engangs kulturrør