Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med gevindende
Artikelnummer. 11547423 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
36 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Etikettype:
Ingen
Markeringspunkt
Markeringssted
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11547423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås med eller uden markeringsplet
  • Rund bund
  • Uden kasketter
Ordreinfo
Leveres i krympeindpakkede hyldebakker á 500 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E438, Type I, Klasse B
Oversigt Reagensglas
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer.
Etikettype Markeringssted
Emballage Bakke; Krymp indpakkede bakker
Mængde 500 pakke
Trådstørrelse 18-415
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 20 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Engangs kulturrør