Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med polypropylen skruelåg
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Mængde:
1000 pakke
250,-/bakke
500,-/bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør
- Naturlig linerless polypropylen skruelåg
- Med markeringsplet
Ideel til vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer
Ordreinfo
Pakket i bakker med 250 eller 500 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør |
| Etikettype | Markeringssted |
| Emballage | Bakke |
| Mængde | 250,-/bakke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Vis mere |