Få mere at vide
FISHERBRAND™ Engangsborosilikatglasrør med polypropylen skruelåg
Beskrivelse
Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør
- Naturlig linerless polypropylen skruelåg
- Med markeringsplet
Ideel til vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer
Ordreinfo
Pakket i bakker med 250 eller 500 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Reagensglas |
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer. |
| Inkluderer | Kasket |
| Vis mere |