Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 10421541
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Mængde:
1000 pakke
250,-/bakke
500,-/bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde unitSize
10421541 125 mm 16 mm 250,-/bakke Pakke med 1000
11527413 100 mm 16 mm 1000 pakke Pakke med 1000
11557413 150 mm 16 mm 250,-/bakke Pakke med 1000
11567413 125 mm 20 mm 250,-/bakke Pakke med 500
11577413 150 mm 20 mm 250,-/bakke Pakke med 500
11517413 100 mm 13 mm 500,-/bakke Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10421541 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 73750M100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør
  • Naturlig linerless polypropylen skruelåg
  • Med markeringsplet
Ideel til vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer
Ordreinfo
Pakket i bakker med 250 eller 500 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 16 mL
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør
Etikettype Markeringssted
Emballage Bakke
Mængde 250,-/bakke
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Engangs kulturrør