Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
- 10 and 12mm O.D. sizes are available
- Packaged in shrink-wrapped trays of 125 or 250 to prevent contamination or breakage
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Design Type | Plain |
| Kapacitet (metrisk) | 23 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med | For tissue culture and clinical chemistry |
| Emballage | Shrink Wrapped Tray |
| Kantet | Yes |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |