Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Artikelnummer. 12347279 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12347279 4 ml Pakke med 1000
11517403 6 ml Pakke med 1000
11527403 10 ml Pakke med 1000
11537403 13 ml Pakke med 1000
12357279 23 ml Pakke med 1000
11547403 15 ml Pakke med 1000
11557403 19 ml Pakke med 1000
11577403 23 ml Pakke med 1000
11587403 28 ml Pakke med 500
11597403 36 ml Pakke med 500
11507413 55 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12347279
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til vævskultur og klinisk kemi. Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med almindelig ende er lavet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas.
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
  • 10 og 12 mm OD størrelser er tilgængelige
  • Pakket i krympepakkede bakker på 125 eller 250 for at forhindre forurening eller brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Design Type Almindelig
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til vævskultur og klinisk kemi
Emballage Krympeindpakket bakke
Kantet Ja
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 10 mm
Lukketype KIM-KAP
Produkttype Engangs kulturrør