Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
- 10 og 12 mm OD størrelser er tilgængelige
- Pakket i krympepakkede bakker på 125 eller 250 for at forhindre forurening eller brud
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Design Type | Almindelig |
| Kapacitet (metrisk) | 36 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Til vævskultur og klinisk kemi |
| Emballage | Krympeindpakket bakke |
| Kantet | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |