Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
- Førsteklasses kvalitetsrør med robust, ensartet bund og ensartede længder.
- Omtrentlig vægtykkelse er 0,6 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Ensartet bund |
| Oversigt | Reagensglas til dyrkning |
| Kapacitet (metrisk) | 28 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Velegnet til cellevaskeprocedurer |
| Mængde | 500 pakke |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |