Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Artikelnummer. 11557403 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11557403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til vævskultur og klinisk kemi. Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med almindelig ende er lavet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas.
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
  • Førsteklasses kvalitetsrør med robust, ensartet bund og ensartede længder.
  • Omtrentlig vægtykkelse er 0,6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Ensartet bund
Oversigt Reagensglas til dyrkning
Kapacitet (metrisk) 19 ml
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Velegnet til cellevaskeprocedurer
Diameter (metrisk) 16 mm