Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Artikelnummer. 11537403 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Længde (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11537403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til vævskultur og klinisk kemi. Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med almindelig ende er lavet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas.
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
  • 10 og 12 mm OD størrelser er tilgængelige
  • Pakket i krympepakkede bakker på 125 eller 250 for at forhindre forurening eller brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Design Type Almindelig
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Længde (metrisk) 85 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til vævskultur og klinisk kemi
Emballage Krympeindpakket bakke
Kantet Ja
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 15 mm
Lukketype KIM-KAP
Produkttype Engangs kulturrør