Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
- 10 og 12 mm OD størrelser er tilgængelige
- Pakket i krympepakkede bakker på 125 eller 250 for at forhindre forurening eller brud
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Design Type | Almindelig |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Til vævskultur og klinisk kemi |
| Emballage | Krympeindpakket bakke |
| Kantet | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |