Få mere at vide
FISHERBRAND™ Engangsborosilikatglasrør med rund bund med almindelig ende
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra sodakalkglas. Disse engangsborosilikatglasrør er perfekte til vævskultur og klinisk kemi.
- Førsteklasses kvalitetsrør med robust, ensartet bund og ensartede længder.
- Omtrentlig vægtykkelse er 0,6 mm
Specifications
Specifications
| Design Type | Ensartet bund |
| Oversigt | Reagensglas til dyrkning |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Velegnet til cellevaskeprocedurer |
| Mængde | 1000 pakke |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Show More |