Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsveje-/tørrepander i aluminium
Artikelnummer. p-320155 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
60 ml
Diameter (metrisk) Indvendig top:
100,5 mm
122 mm
Højde (metrisk):
5,1 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11764059
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til vejning, tørring og meget mere. Kompatibel med mange populære vægte og fugtanalysatorer. Valg af fade med en diameter på 10,9 cm og 12,2 cm.
Fisherbrand™ Engangsveje-/tørrepander i aluminium er et økonomisk og pålideligt valg til laboratorieapplikationer til engangsbrug. Designet til vejning, tørring og meget mere. Kompatibel med mange populære vægte og fugtanalysatorer. Valg af fade med en diameter på 10,9 cm og 12,2 cm.
  • Almindelige vejespande bruges også til dispensering, opbevaring, inddampning og tørring
  • Kompatibel med mange populære vægte og fugtanalysatorer, herunder:
    • Ohaus™, Mettler Toledo™ , Sartorius™ , Denver Instrument™ og mere
  • Konstrueret af slidstærkt aluminium til at holde til laboratoriebrug
  • Valg af:
    • 10,9 cm (4,25 tommer) fade med let riflede sider og perlekant
    • 12,2 cm (4,75 tommer) fade med flad top
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulær
Type Vejepande
Til brug med (applikation) Generelt formål
Højde (metrisk) 5,1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig top 122 mm
Diameter (metrisk) 122 mm (indvendig top)