Beskrivelse
Fisherbrand™ Engangsveje-/tørrepander i aluminium er et økonomisk og pålideligt valg til laboratorieapplikationer til engangsbrug. Designet til vejning, tørring og meget mere. Kompatibel med mange populære vægte og fugtanalysatorer. Valg af fade med en diameter på 10,9 cm og 12,2 cm.
- Almindelige vejespande bruges også til dispensering, opbevaring, inddampning og tørring
- Kompatibel med mange populære vægte og fugtanalysatorer, herunder:
- Ohaus™, Mettler Toledo™ , Sartorius™ , Denver Instrument™ og mere
- Konstrueret af slidstærkt aluminium til at holde til laboratoriebrug
- Valg af:
- 10,9 cm (4,25 tommer) fade med let riflede sider og perlekant
- 12,2 cm (4,75 tommer) fade med flad top
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Cirkulære |
| Type | Vejeplade |
| Til brug med (applikation) | Generelt formål |
| Højde (metrisk) | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 100,5 mm |
| Diameter (metrisk) | 100,5 mm (Indertop) |