Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsfade i aluminium med riflede sider
Artikelnummer. p-88509 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
75 ml
200 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig top:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diameter (metrisk) indre base:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 50
Artikelnummer. 11729418
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyttig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Fisherbrand™ Engangsfade i aluminium med riflede sider er billige nok til engangsbrug; anvendelig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Større størrelser er ideelle til fødevareforarbejdning.
  • Fremstillet af letvægtsaluminium
  • Flad bund
  • Riflet eller let riflet sider
  • Flangefælge
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Nyttig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Diameter (metrisk) indre base 40 mm
Diameter (metrisk) Indvendig top 43 mm
Diameter (metrisk) 40 mm (indvendig base), 43 mm (indvendig top)