Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsfade i aluminium med riflede sider
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
75 ml
200 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig top:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diameter (metrisk) indre base:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Nyttig som inddampnings- og almindelige brugsretter |
| Diameter (metrisk) indre base | 137 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 180 mm |
| Diameter (metrisk) | 137 mm (indvendig base), 180 mm (indvendig top) |