Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsfade i aluminium med riflede sider
Artikelnummer. 11774059 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
75 ml
200 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig top:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diameter (metrisk) indre base:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig top Diameter (metrisk) indre base Pakningsstørrelse
11774059 200 ml 109 mm 77 mm Pakke med 50
11729418 20 ml 43 mm 40 mm Pakke med 1000
11739418 60 ml 64 mm 59 mm Pakke med 1200
11749418 75 ml 62 mm 46 mm -
11784059 500 ml 180 mm 137 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11774059
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nyttig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Fisherbrand™ Engangsfade i aluminium med riflede sider er billige nok til engangsbrug; anvendelig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Større størrelser er ideelle til fødevareforarbejdning.
  • Fremstillet af letvægtsaluminium
  • Flad bund
  • Riflet eller let riflet sider
  • Flangefælge
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Nyttig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Diameter (metrisk) indre base 77 mm
Diameter (metrisk) Indvendig top 109 mm
Diameter (metrisk) 109 (Indertop) mm, 77 mm (Indvendig Base)