Beskrivelse
Fisherbrand™ Engangsfade i aluminium med riflede sider er billige nok til engangsbrug; anvendelig som inddampnings- og almindelige brugsretter
Større størrelser er ideelle til fødevareforarbejdning.
- Fremstillet af letvægtsaluminium
- Flad bund
- Riflet eller let riflet sider
- Flangefælge
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Nyttig som inddampnings- og almindelige brugsretter |
| Diameter (metrisk) indre base | 40 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 43 mm |
| Diameter (metrisk) | 40 mm (indvendig bund), 43 mm (indvendig top) |