Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispenser Tips til Handystep™ S Repeating Pipetter
Artikelnummer. 17433573 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
Sterilitet:
Steril
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet
17433573 0,5 ml Steril
17823172 1 ml Steril
17833172 2,5 ml Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17433573
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af jomfruelig plast af høj kvalitet til brug med de fleste standardpipetter til en bred vifte af anvendelser. Spidserne er lavet uden kemiske tilsætningsstoffer for at forhindre reagenskontamination.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast til brug med alle standard gentagne pipetter i en lang række applikationer. Spidserne er lavet uden kemiske tilsætningsstoffer for at forhindre reagenskontamination.
25 ml og 50 ml spidser kræver brug af en adapter. En genanvendelig adapter følger i hver pakke med 25 ml og 50 ml spidser.
  • Præcisionsforsegling mellem stempel og cylinder sikrer jævn drift, øget nøjagtighed og præcision
  • Extended piston-design minimerer dødt volumen og maksimerer væskeudnyttelsen
  • Fremstillet udelukkende af højkvalitets jomfrueligt, højdensitets polyethylen og polypropylen (stempel med 0,1 ml spids er flydende krystalpolymer-LCP)
Tilgængelig steril eller ikke-sterilPasser til disse modeller, men er ikke begrænset til:
  • BRAND™ HandyStep™, HandyStep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
  • Alle tidligere Fisherbrand gentagne pipetter
  • Rainin AutoRep™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™
  • DLAB StepMate
  • Scilogex Repeater
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Volumen (metrisk) dispensering 10 til 50 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Præcision ≤1,4 til 0,6 %
Nøjagtighed ±≤4 til 0,8 %
Rene krav Fri for endotoksiner, DNA, RNase, DNase og ATP
Steriliseringsmetode Beta
Format Individuelt indpakket
Tip stil Positiv forskydning
Mængde 100/Pk.
Produkttype Sprøjtespidser
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Most repeating pipette models (see Description), Fisherbrand HandyStep S
Uddannet Ja
Materiale HDPE, polypropylen
Gradueringer Trykt