Få mere at vide
Hellma Cylindriske celler
Artikelnummer. 12711705
Skift visning
Vejlængde:
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
12711705 10 mm Hver
10126690 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12711705 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1201040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    1297.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.84 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Passer til standard celleholdere
Cylindriske celler har en påfyldningshals og tilspidset PTFE-prop (to halse og propper på 50 og 100 mm lysbaneceller).
  • Ensartet diameter på 22 mm
  • Fås med Suprasil™ kvarts- eller nær-UV-glasvinduer
Tekniske data
Materiale Suprasil
Inkluderer Suprasil kvarts vindue; Én prop
Vejlængde 10 mm