Få mere at vide
Hellma Cylindriske celler
Artikelnummer. 10126690
Vejlængde:
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10126690
Brand: Hellma 1205040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til standard celleholdere
Cylindriske celler har en påfyldningshals og tilspidset PTFE-prop (to halse og propper på 50 og 100 mm lysbaneceller).
  • Ensartet diameter på 22 mm
  • Fås med Suprasil™ kvarts- eller nær-UV-glasvinduer
Tekniske data
Materiale Suprasil
Inkluderer Suprasil kvarts vindue; To prop
Vejlængde 50 mm