Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene Vial Opbevaringsbokse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3111882 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind
5 mL Cryo-hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Artikelnummer. 11788029
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til ultra-lav temperatur opbevaring af både indvendigt og udvendigt gevind kryogene hætteglas
  • 81-Placer hvide polycarbonat opbevaringsbokse
  • Bruges i mekaniske frysere og flydende nitrogen Dewars
  • Omslaget er trykt med en 9x 9 nummereret gitter til opgørelsesformål
  • Stabelbar
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Til opbevaring ved ultralav temperatur af både indvendigt og udvendigt gevindskåret cyrogene hætteglas
Holder 1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tommer. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Længde (engelsk) 5,25 tommer.
Længde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5,25 tommer.
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5 cm
Vægt (metrisk) 4.31 kg