Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene Vial Opbevaringsbokse
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind
5 mL Cryo-hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Beskrivelse
Velegnet til ultra-lav temperatur opbevaring af både indvendigt og udvendigt gevind kryogene hætteglas
- 81-Placer hvide polycarbonat opbevaringsbokse
- Bruges i mekaniske frysere og flydende nitrogen Dewars
- Omslaget er trykt med en 9x 9 nummereret gitter til opgørelsesformål
- Stabelbar
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring ved ultralav temperatur af både indvendigt og udvendigt gevindskåret cyrogene hætteglas |
| Holder | 5 mL Cryo-hætteglas |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,25 x 5,25 x 3,75 tommer. (13,3 x 13,3 x 9,5 cm) |
| Længde (engelsk) | 5,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 13.3 cm |
| Vis mere |