Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring ved ultralav temperatur af både indvendigt og udvendigt gevindskåret cyrogene hætteglas |
| Holder | 5 mL Cryo-hætteglas |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,25 x 5,25 x 3,75 tommer. (13,3 x 13,3 x 9,5 cm) |
| Længde (engelsk) | 5,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 13.3 cm |
| Vis mere |