Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene Vial Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 11788029 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind
5 mL Cryo-hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11788029 1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind Pakke med 4
12902431 1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind Pakke med 24
12912431 5 mL Cryo-hætteglas Pakke med 24
11798029 5 mL Cryo-hætteglas Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11788029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.41 DKK
    180.47 DKK / Pakke med 4
    Spare 97.94 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til ultra-lav temperatur opbevaring af både indvendigt og udvendigt gevind kryogene hætteglas
  • 81-Placer hvide polycarbonat opbevaringsbokse
  • Bruges i mekaniske frysere og flydende nitrogen Dewars
  • Omslaget er trykt med en 9x 9 nummereret gitter til opgørelsesformål
  • Stabelbar
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Til opbevaring ved ultralav temperatur af både indvendigt og udvendigt gevindskåret cyrogene hætteglas
Holder 1,2 til 2 mL kryohætteglas med gevind
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tommer. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Længde (engelsk) 5,25 tommer.
Længde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5,25 tommer.
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5 cm
Vægt (metrisk) 4.31 kg