Få mere at vide
Fisherbrand™ Counter-Pen/Colony-Counter
Artikelnummer. 11862710 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11862710 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11862710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 DKK
    141.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 226.57 DKK
    61% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kombinationsmarkør/digital tæller passer til både laboratorie- og plantebrug
Fisherbrand™ Counter-penne kan bruges til at tælle cellevækst på petriskåle, inventardele eller tælle modtagne prøver. Kombinationsmarkør/digital tæller passer til både laboratorie- og plantebrug. Perfekt som kolonitæller.
Hver gang der laves et mærke med filtpennen, bipper tælleren, og dens letlæselige LCD viser tællingen.
  • Markeringer holder din plads, mens tælleren tæller din total
  • Berøring, lyd og tælling foregår samtidig
  • Patronen kan udskiftes
  • Tælleren viser 99.999
  • Fail-safe reset
Ordreinfo
Længde: 6 tommer. (15,2 cm). Vægt: 1 oz. (28,4 g)
Tekniske data
Produkttype Counter Pen
Display Type LCD-skærm
Oversigt Opbrugte batterier bør udskiftes med et nummer 392 sølvoxidbatteri
Vist tekst 99,999
Materiale ABS-plast
Mængde Hver
Længde (engelsk) 6,67 tommer.
Længde (metrisk) 16.94 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.4 g
Til brug med (applikation) For at tælle cellevækst på petriskåle, modtaget inventardele og optællingsprøver