Få mere at vide
Fisherbrand™ Lette Lisle-inspektionshandsker i bomuld
Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Jumbo
Medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Single-use |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Inspektionshandsker |
| Størrelse | Medium |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur