Beskrivelse
- 100% bomuldshandsker fra Lisle
- To-delt konstruktion
- Slid alene til inspektionsformål
- Kan bruges som indlæg under væsketætte handsker
- Ambidextrøs
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Klippet og syet |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Inspektionshandsker |
| Størrelse | Jumbo |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |