Få mere at vide
Fisherbrand™ Køleblok
Artikelnummer. p-8471002 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml PCR-rørstrips
1 til 2 ml kryogene hætteglas
Artikelnummer. 16100381
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand Køleblok af aluminiumslegering holder prøverne på plads før og under fryseprocessen.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 til 2 ml kryogene hætteglas
Farve Sort
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) null
Holder 30 (1 til 2 ml kryogene hætteglas)
Produkttype Cryo blok
Mængde 1
Temperaturområde (engelsk) -122,8 °F
Temperaturområde (metrisk) -86 °C
Dimensioner (L x B x H) 119 x 101 x 38 mm
Længde (metrisk) 16.3 cm
Bredde (metrisk) 12.2 cm
Højde (metrisk) 4.3 cm