Få mere at vide
Fisherbrand™ Køleblok
Artikelnummer. 17547026 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml PCR-rørstrips
1 til 2 ml kryogene hætteglas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17547026 0,2 ml PCR-rørstrips
16100381 1 til 2 ml kryogene hætteglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17547026
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Fisherbrand Køleblok af aluminiumslegering holder prøverne på plads før og under fryseprocessen.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml PCR-rørstrips
Farve Sort
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
Holder 96 (0,2 ml PCR-rørstrips)
Produkttype Cryo blok
Mængde 1
Temperaturområde (engelsk) -122,8 °F
Temperaturområde (metrisk) -86 °C
Dimensioner (L x B x H) 119 x 101 x 38 mm
Længde (metrisk) 16.3 cm
Bredde (metrisk) 12.2 cm
Højde (metrisk) 4.3 cm