Tekniske data
| Lukketype | Stabelbar |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Tri Dish, Y-Plate |
| Kanter | Hævet Ridge |
| Emballage | 24/ærmer, 25 ærmer/Cs. |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |