Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til SUB-GEL Mini vandrette gelelektroforeseenheder, 2 mm tyk
Artikelnummer. p-8272062
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
20μ L
23 μl
27μ L
36μ L
50μ L
96μ L
180μ L
405μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11813483
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med SUB-GEL Mini horisontale gelelektroforese-enheder.
  • Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
  • Maksimerer prøvevolumen
  • Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 8-prøve og 12-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Sub-Gel Mini vandret gelelektroforeseenhed
Type 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Volumen (metrisk) prøve 36μ L