Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til SUB-GEL Mini vandrette gelelektroforeseenheder, 2 mm tyk
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
20μ L
23 μL
27μ L
36μ L
50μ L
96μ L
180μ L
405μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
- Maksimerer prøvevolumen
- Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 8-prøve og 12-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Sub-Gel Mini vandret gelelektroforeseenhed |
| Type | 25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 12 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 27μ L |