Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til SUB-GEL Mini horisontale gelelektroforeseenheder, 1,5 mm tykke
Artikelnummer. 11877563
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
15μ l
17 μL
20μ L
27μ L
37μ L
72μ L
135μ L
304μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11877563
Brand: Fisherbrand™ MS781.5
Til brug med SUB-GEL Mini horisontale gelelektroforese-enheder.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Tekniske data
Farve Red
Til brug med (udstyr) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
Antal Wells 8
Mængde 1 Each
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) prøve 17 μL