Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til SUB-GEL Mini horisontale gelelektroforeseenheder, 1,5 mm tykke
Artikelnummer. 11813493
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
15μ l
17 μl
20μ L
27μ L
37μ L
72μ L
135μ L
304μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve unitSize
11813493 16 15μ l Hver
11803483 10 27μ L Hver
11833483 1 forberedelse, 1 markør 304μ L Hver
11873483 12 20μ L Hver
11857553 2 forberedelser, 2 markører 135μ L Hver
11897553 4 Forberedelser, 2 Markører 72μ L Hver
11837563 8 37μ L Hver
11877563 8 17 μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11813493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.39 DKK
    165.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.06 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med SUB-GEL Mini horisontale gelelektroforese-enheder.
  • Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
  • Maksimerer prøvevolumen
  • Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 8-prøve og 12-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Rød
Til brug med (udstyr) Sub-Gel Mini vandret gelelektroforeseenhed
Type 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
Antal Wells 16
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) prøve 15μ l