Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til Mini-Plus bredformat vandrette gelenheder, 1 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Leveres som standard
- Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 8-prøve og 16-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Mini-Plus bredformat vandrette gelenheder |
| Type | 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 26 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |