Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder, 2 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
12
16
20
25
28
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
30μ L
34μ L
52μ L
60μ L
80μ L
104μ L
144μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
- Maksimerer prøvevolumen
- Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 12-prøve, 25-prøve og 50-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder |
| Type | 50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 12 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 144μ L |