Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder, 1 mm tyk
Artikelnummer. p-8272048 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
12
16
20
25
28
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
15μ l
17μ L
26μ L
30μ L
40μ L
52μ L
72μ L
missing translation for 'unitSize'
Hver
Codice prodotto. 11523392
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Til brug med Midi-Plus Wide Format Horizontale Gel Units.
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Leveres som standard
  • Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 12-prøve, 25-prøve og 50-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Specifica
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder
Type 16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Antal Wells 12
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Volumen (metrisk) prøve 72μ L
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato