Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder, 1 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
12
16
20
25
28
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
15μ l
17μ L
26μ L
30μ L
40μ L
52μ L
72μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Leveres som standard
- Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 12-prøve, 25-prøve og 50-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder |
| Type | 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 25 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 30μ L |