Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder, 1 mm tyk
Artikelnummer. 11523392 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Antal Wells:
12
16
20
25
28
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
15μ l
17μ L
26μ L
30μ L
40μ L
52μ L
72μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve unitSize
11523392 12 72μ L Hver
11533392 16 52μ L Hver
11543392 20 40μ L Hver
11553392 25 30μ L Hver
11563392 28 26μ L Hver
11573392 40 17μ L Hver
11583392 50 15μ l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11523392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Midi-Plus Wide Format Horizontale Gel Units.
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Leveres som standard
  • Højdejusterbar uden behov for specialværktøj eller kamholdere for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv kambagside forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 12-prøve, 25-prøve og 50-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Midi-Plus bredformat vandrette gelenheder
Type 16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Antal Wells 12
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Volumen (metrisk) prøve 72μ L