Beskrivelse
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
Tilgængelig på 14 yd. (13m) ruller. Kernestørrelse: 1 tommer.
- Stærk, holdbar og olie-, vand- og syrefast
- Fremragende til farvekodning
- Tåler temperaturer fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
- Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
- Hold dig til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
- Fjernes rent og nemt
Ordreinfo
Dispensere sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Diverse |
| Format | Tape |
| Produkttype | Farvet etikettape |
| Til brug med (applikation) | Oliebestandig, vandtæt, syrefast og fremragende til farvekodning |
| Inkluderer | 3 blå, 3 lyserøde, 3 grønne, 3 røde, 4 gule, 3 orange, 5 hvide |
| Mængde | 24/pakke |
| Temperaturområde (engelsk) | -10 til +250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -23 °C til +121 °C |
| Dimensioner (L x B) | 14 yards x 0,5 tommer |
| Længde (engelsk) | 14 yd. |
| Vis mere |