Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvet mærkatape 0,5 tommer x 14 yds, 13 mm x 13 m; Rød
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
- Stærk, holdbar og olie-, vand- og syrefast
- Fremragende til farvekodning
- Tåler temperaturer fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
- Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
- Hold dig til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
- Fjernes rent og nemt
- Tape leveres uden dispenser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Format | Tape |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Produkttype | Farvet etikettape |
| Til brug med (applikation) | Vandtæt, olie- og syrebestandig |
| Mængde | 6 Pakke |
| Temperaturområde (engelsk) | -10 til 250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -23 °C til +121 °C |
| Dimensioner (L x B) | 14 yards x 0,5 tommer |
| Længde (engelsk) | 14 yd. |
| Vis mere |