Få mere at vide
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Lukkestørrelse:
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Mængde:
12/Cs.
144/Cs.
24/Cs.
384/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 384
Pakke med 48
Beschreibung
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
- Designed without shoulders for maximum storage capacity
- Wide mouth for easy filling
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 1 oz., 30mL |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Clear |
| Materiale | Glass |
| Emballage | 384/Cs. |
| Mængde | 384/Cs. |
| Lukningsfarve | White |
| Liner materiale | PE Foam/PTFE |
| Halsfinish | 43-400 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur