Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar plastfolie
Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
1 rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet specielt til laboratoriet
- Lavet af 100 % ultraren —polyethylen sikrer prøverenhed og eliminerer forurening
- Højklæbende egenskaber gør den ideel til indpakning af bægerglas, kolber eller petriskåle med en ekstraordinært tæt forsegling, der forbliver på plads
- Egenskaber med lavt sammenfiltring sikrer, at indpakningen ikke vil kugle sammen, når den håndteres
- Kartonen har en praktisk afrivningsstang i metal
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Forsegling, vejning, overførsel af prøver |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Indpakningsfilm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30cm |
| Længde (metrisk) | 30.4 m |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1 rulle |