Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar plastfolie
Artikelnummer. 11785873 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 kast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11785873 1 kast Hver
1 options
Artikelnummer. 11785873
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at opretholde prøvens renhed.
Designet specielt til laboratoriet
  • Lavet af 100 % ultraren —polyethylen sikrer prøverenhed og eliminerer forurening
  • Højklæbende egenskaber gør den ideel til indpakning af bægerglas, kolber eller petriskåle med en ekstraordinært tæt forsegling, der forbliver på plads
  • Egenskaber med lavt sammenfiltring sikrer, at indpakningen ikke vil kugle sammen, når den håndteres
  • Kartonen har en praktisk afrivningsstang i metal
Tekniske data
Applikationer Forsegling, vejning, overførsel af prøver
Længde (engelsk) 100 ft.
Farve Klar
Produkttype Indpakningsfilm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30cm
Længde (metrisk) 30.4 m
Materiale Polyethylen
Mængde 1 kast