Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse B ravglas-gevindflasker med påmonterede låg
Artikelnummer. p-3972700 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
5,4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11573542 2 ml 38 mm 12 mm 0,5 dr. Pakke med 288
11513552 40 ml 98 mm 28 mm 10,82 dr. Pakke med 72
11583542 4 ml 48 mm 15 mm 1 dr. Pakke med 144
11309493 8 ml 63 mm 17 mm 2,16 dr. Pakke med 144
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 5,4 dr. Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11573542
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Fisherbrand™ Klasse B ravglas gevindflasker med påmonterede kapsler er fremstillet af Type I borosilikat-ravglas og har fastgjorte sorte fenoliske skruetop-lukninger med PTFE-belagte hvide 14B gummiforinger for pålidelig prøvebeskyttelse.
Type I, klasse B ravfarvet borosilikatglas
  • Fremstillet af type I, klasse B borosilikat ravglas, der USP opfylder Type I-kravene
  • Fastgjorte sorte fenoliske skruetop-lukninger med PTFE-belagte hvide 14B gummiforinger
  • Ravglas giver beskyttelse til lysfølsomme prøver
  • Skruegevinddesign sikrer en sikker, lækagebestandig forsegling
  • Tilgængelig i flere kapaciteter for at imødekomme en række forskellige behov for prøveopbevaring
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse B og USP Type I standarder
Tekniske data
Klassifikation B
Materiale (liner) Teflon-belagt gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Ravfarvet glas (klasse B)
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer
nr. pr. pakke 288
Volumen (engelsk) 0,5 dr.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Monteret hætte
Mængde 288 Pk.
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM, USP Type I
Højde (metrisk) 38 mm
Produkttype Hætteglas